808800
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materiales
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08800
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 8 mm
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
anticuerpo
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)