57327-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Sinónimos:
StableFlex™ SPME FIBER PK3,AUTO, W/65UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materiales
StableFlex fiber
plain pink hub
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
24 ga
envase
pkg of 3 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PDMS/DVB coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Descripción general
Aplicación
Nota al pie de página
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)