Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
57330-U
Supelco
Portafibra SPME
greener alternative
for use with manual sampling
Sinónimos:
Portafibra de microextracción de fase sólida
About This Item
UNSPSC Code:
41115724
NACRES:
NB.21
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Quality Level
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
compatibility
for use with manual sampling
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este es un producto de tecnología de microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una de las tecnologías más ecológicas para la preparación de muestras, ya que es una tecnología de extracción sin disolventes y las fibras de SPME son reutilizables y generan la menor cantidad de residuos posible, por lo que se alinea con "Prevención de residuos" y "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí si desea más información.
El soporte protege la fibra revestida y controla la exposición de la fibra durante la adsorción y la desorción del analito. El soporte es reutilizable indefinidamente y acepta la fibra sustituible. Los usuarios nuevos deben pedir un soporte y un conjunto de fibra.
Portafibras para muestreo manual
Una guía de profundidad ajustable orienta la fibra para muestreo y para la colocación correcta en la zona caliente del puerto de inyección de la GC. La fibra puede bloquearse en la posición expuesta.
Portafibras para muestreo automático o análisis mediante HPLC
Utilice este portafibras con un automuestreador Varian 8100/8200 o con nuestra interfaz SPME/HPLC. Se necesita un kit de actualización de SPME para trabajar con el automuestreador Varian. Si desea información concerniente a los requisitos del sistema, póngase en contacto con la división Varian Instrument.
Portafibras para CTC CombiPAL/CombiPAL-xt y Gerstel MPS2
required but not provided
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Na Li et al.
Food chemistry, 332, 127426-127426 (2020-07-04)
A selected Pichia fermentans strain was simultaneously and sequentially inoculated in synthetic and real juice with S. cerevisiae strains of different antagonistic activities in a ratio 1:1 to observe the correlation between varietal odorants and glycosidase activities. Fermentations using pure
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Abdelhamid Neggad et al.
Chemistry & biodiversity, 16(10), e1900267-e1900267 (2019-08-17)
The volatile composition of seven honey samples collected from various regions of Algeria and feeding on different plants have been determined. The Headspace Solid-Phase MicroExtraction (HS-SPME) coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS) was used to achieve the purpose. In this
Artículos
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Ver todo
Protocolos
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
GC Analysis of Aldehydes (PFBOA Derivatives) in Beer on SLB®-5ms after SPME using a 65 µm PDMS/DVB Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
Ver todo