Microextracción en fase sólida (SPME)
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras versátil y sin disolvente. Actúa según el principio de adsorción/absorción y desorción y utiliza una fibra recubierta con una fase extractiva para concentrar los analitos de una muestra. Combina satisfactoriamente el muestreo, el aislamiento y el enriquecimiento de un analito en un paso. La SPME se utiliza mucho para el muestreo de sustancias medioambientales volátiles, alimentos y bebidas, aromas y fragancias, criminalística y toxicología, y muestras farmacéuticas.
Recursos de productos relacionados
- Selection Guide for Supelco SPME Fibers
Recommended fibers based on analyte type and molecular weight; tips for SPME fiber selection for a variety of applications.
- The use of SPME-GC/MS to determine the best packaging material for preventing light-induced off-flavors in milk
yethylene (HDPE) plastic jugs instead of glass bottles. In this study, we used solid-phase microextraction (SPME) followed by GC/MS to investigate the effectiveness of a range of plastic materials as barriers to the production of offflavors.
- Rugged SPME Sampling
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
- Brochure: SPME for GC Analysis
Solid Phase Microextraction (SPME) is an innovative, solvent-free sample prep technology that is fast, economical, and versatile.
- Brochure: Supel™ BioSPME 96-Pin Devices
Supel™ BioSPME 96-Pin Devices were developed to target the stringent specifications needed by bioanalytical laboratories, yet greatly improve upon the speed and simplicity compared with current sample preparation techniques employed for plasma protein binding studies today.
- Application Note: Sample Preparation of Serum Prior to Determination of Free Testosterone
The industry’s gold standard for sample preparation of free hormones from serum has been associated with equilibrium dialysis.
- Protein Binding Determination - Comparison Study of Techniques & Devices
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.
Fibras para SPME inteligentes
Las fibras para SPME inteligentes constituyen una extensión de nuestra experiencia e innovación, desde los recubrimientos SPME tradicionales hasta el formato SPME inteligente, para obtener resultados precisos, fiables y uniformes. Nuestras fibras inteligentes, entre ellas las fibras Carboxen®, las fibras con doble revestimiento o las fibras recubiertas, están equipadas con un chip exclusivo que ofrece una sencilla preparación de muestras y otras ventajas, como:
- Trazabilidad para comprobar el uso, el número de ciclos de extracción, las fechas de funcionamiento y la exposición a la temperatura
- Preparación de la muestra de alto rendimiento
- Aplicación automática de los parámetros correctos para cada revestimiento de fibra
Encontrará más información en Fibras de SPME inteligentes para muestreo automatizado.
Fibra para SPME con núcleo de nitinol
El núcleo de nitinol de las fibras para SPME mejora el rendimiento de la fibra y la precisión de los resultados cromatográficos. Las fibras con revestimientos de Carboxen®/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS) o polidimetilsiloxano/divinilbenceno (PDMS/DVB) están disponibles con un núcleo de nitinol. Otras ventajas de las fibras de nitinol son:
- Mejor reproducibilidad entre lotes y fibra a fibra
- Durabilidad elevada de la fibra
- Selectividad e inercia similares en comparación con las fibras de núcleo de sílice fundida
Encontrará más información en Fibras para SPME con núcleo de nitinol.
FIBRAS PARA SPME RECUBIERTAS (OC)
El sobrerrecubrimiento de las fibras es una nueva tecnología del recubrimiento de las fibras con el fin de proteger la fibra para SPME de los componentes de la matriz. Esto permite la inmersión de la fibra directamente en las muestras del complejo, asegurando una extracción más eficiente (por ejemplo, de compuestos semivolátiles). Se utiliza polidimetilsiloxano (PDMS) para recubrir una fibra de PDMS/divinilbenceno (DVB). La fibra resultante es físicamente más robusta y resistente al ensuciamiento químico, y permite una etapa de lavado más eficiente para eliminar también la matriz adherente.
Ver las fibras recubiertas disponibles
BioSPME
La tecnología BioSPME mejora enormemente la velocidad y la simplicidad comparada con las técnicas actuales de preparación de muestras bioanalíticas que se utilizan en los estudios de unión a proteínas plasmáticas y otros análisis de analitos libres. Las principales ventajas de los dispositivos Supel™ BioSPME son:
- secuencia de trabajo 3 veces más rápida en comparación con los métodos basados en diálisis de equilibrio rápido
- Formato universal de 96 pines, compatible con los fungibles habituales
- Secuencia de trabajo sencilla que permite una automatización total o el funcionamiento manual
Encontrará más información en Supel™ BioSPME 96-Pin Devices.