Documentos clave
57347-U
Supelco
Portafibra SPME
greener alternative
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
Sinónimos:
Solid Phase Microextraction Fiber Holder
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Nivel de calidad
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
El soporte protege la fibra revestida y controla la exposición de la fibra durante la adsorción y la desorción del analito. El soporte es reutilizable indefinidamente y acepta la fibra sustituible. Los usuarios nuevos deben pedir un soporte y un conjunto de fibra.
Portafibras para muestreo manual
Una guía de profundidad ajustable orienta la fibra para muestreo y para la colocación correcta en la zona caliente del puerto de inyección de la GC. La fibra puede bloquearse en la posición expuesta.
Portafibras para muestreo automático o análisis mediante HPLC
Utilice este portafibras con un automuestreador Varian 8100/8200 o con nuestra interfaz SPME/HPLC. Se necesita un kit de actualización de SPME para trabajar con el automuestreador Varian. Si desea información concerniente a los requisitos del sistema, póngase en contacto con la división Varian Instrument.
Portafibras para CTC CombiPAL/CombiPAL-xt y Gerstel MPS2
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Aplicación
  • Surface characterization of commercial fibers for solid-phase microextraction and related problems in their application.: This article provides a comprehensive analysis of the surface properties of various commercial SPME fibers, including those used in SPME Fiber Holders. The study identifies potential issues related to the application of SPME in analytical chemistry, particularly focusing on how these fibers interact with different analytes and solvents. This information is crucial for chemists looking to optimize their SPME techniques for more accurate and reliable sample analysis (Haberhauer-Troyer et al., 2000).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Xiaoou Guo et al.
BMC plant biology, 17(1), 28-28 (2017-01-29)
Oriental melon is one of the most popular crops for its nutritional and flavour quality. Components that determine melon quality, such as sugar, colour, texture, flavour and aroma, among other factors, accumulate in different developmental stages. Thus, correlating the proteomic
Artículos
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Ver todo
Protocolos
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.