57128
Tubo de SPE Supelclean™ ENVI-Carb™
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene tube
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 2 g
packaging
pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
100 m2/g
volume
12 mL
matrix active group
carbon phase
particle size
120-400 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Carbón No-Poroso Grafitizado
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Legal Information
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?