57210-U
Envase a granel Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE
pkg of 50 g
Sinónimos:
Carbon SPE material
About This Item
Productos recomendados
agency
suitable for EPA 1633
Quality Level
product line
Supelclean™
packaging
pkg of 50 g
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
100 m2/g
matrix active group
carbon phase
particle size
120-400 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:100/400 mesh
- Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
- Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
- Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
- Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.