57144-U
Supelclean™ Coconut Charcoal SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Carbon SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Línea del producto
Supelclean™
composición
bed wt., 2 g
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
grupo activo de la matriz
charcoal bonding
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Particle Sz.: 80/120 mesh
- Developed specifically for EPA Method 521 - "Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary Column Gas Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)"
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?