Documentos clave
33106
Supelco
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Materiales
clear glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
envase
pkg of 36 ea
D.E. × Al
36.6 mm × 62.8 mm
volumen
30 mL
Adaptador
thread for 20 mm
Descripción general
Estos viales están fabricados con cristal borosilicato transparente.
Aplicación
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)