Key Documents
33144
Supelco
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
material
amber glass bottle
feature
autoclavable
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 288 ea
O.D. × H
25 mm × 50 mm
volume
10 mL
fitting
thread for 20 mm
General description
Estos viales están fabricados con cristal borosilicato transparente.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)