Viales analíticos
Los viales desempeñan un papel significativo en el análisis analítico y en la reproducibilidad de los resultados. Los viales deben ser inertes y carecer de materiales extraíbles o lixiviables para evitar que los resultados se vean afectados. La utilización de viales certificados, específicos de cada aplicación y sin contaminantes puede reducir significativamente el riesgo. Ofrecemos un amplio espectro de productos Supelco®: viales para muestreadores automáticos, viales de uso general y accesorios para viales destinados a la recolección, el almacenamiento y el procesamiento de las muestras. Los viales Supelco® están disponibles en una gran variedad de colores, tamaños, capacidades de volumen y composición de materiales. Nuestros viales y cierres están ideados, diseñados y fabricados para un rendimiento óptimo en análisis mediante HPLC, GC/MS, LC/MS y de alto rendimiento. Además de las productos especializados, ofrecemos:
|
|
Products
Viales para espectrometría de masas
Nuestros viales y kits de LC/MS certificados de baja adsorción (LA) están diseñados para reducir la actividad superficial a la vez que se mejora la cuantificación analítica. El dispositivo de micromuestreo QSertVial™ contiene una placa de vidrio fundido de 300 μl y es compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos. Nuestros viales y kits de drenaje central (CD) certificados cuentan con un fondo interior cónico exclusivo, ideal para micro aplicaciones. Los viales, tapones y membranas de goma Supelco® certificados garantizan una contaminación mínima y un sello hermético.
Válvulas Mininert®
Las válvulas Mininert® son cierres muy fiables y herméticos para viales con tapón de rosca, viales con tapón corrugado sellado y otros recipientes de laboratorio.
Viales limpiados previamente
Nuestros viales de vidrio transparente o ámbar de borosilicato tipo 1 limpiados previamente se lavan en detergente sin fosfatos, se enjuagan tres veces con agua del grifo y con agua sin compuestos orgánicos ASTM tipo I para eliminar el detergente. Después de limpiarlos, se colocan las membranas de cierre de PTFE o silicona y los tapones abiertos de polipropileno.
Viales VOA (EPA)
Los viales VOA cumplen las normas de la EPA para el muestreo de compuestos orgánicos volátiles. Los viales de 40 ml están disponibles en vidrio de borosilicato transparente (tipo 1, expansión 33) y ámbar (tipo 1, expansión 51).
Recursos relacionados
- Brochure: HPLC Accessories
A Select Group of HPLC Accessories Designed to Maximize the Performance of Your HPLC System