33108-U
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass bottle
feature
autoclavable
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 36 ea
O.D. × H
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
fitting
thread for 20 mm
General description
Estos viales están fabricados con cristal borosilicato transparente.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)