27229
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
feature
open center
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
diam. × total thickness × PTFE thickness
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
fitting
thread for 20 mm
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
Categorías relacionadas
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a