Documentos clave
27362
Supelco
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiales
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Características
open center
envase
pkg of 100 ea
revestimiento grosor
5 mil
junta diám.
20 mm
compatibilidad
for use with 20 mm crimp top vial
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)