27197
Headspace Vials, Flat Bottom
volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
beveled finish clear glass vial
flat bottom
feature
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
volume
6 mL
fitting
thread for 20 mm
Application
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)