Documentos clave
27182
Supelco
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
Sinónimos:
PK100 40ML AMBER VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
29 mm × 82 mm
volumen
40 mL
Adaptador
thread for 24-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)