Documentos clave
27001-U
Supelco
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Sinónimos:
PK100 4ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
15 mm × 45 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Descripción general
Vials (4mL), screw top with soild green Thermoset cap and PTFE liner are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Amber glass protects sensitive samples from exposure to UV light.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)