Documentos clave
23206
Supelco
Space Saver Storage Racks
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Sinónimos:
VIAL RACK,40ML EPA VIAL, 5/CS
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
red polypropylene rack
Características
positions 50 vials per rack
envase
pkg of 5 ea
gradilla L × An × Al
336 mm × 175 mm × 30 mm
pocillo apertura
30.0 mm
compatibilidad
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
Descripción general
Una forma económica, conveniente y segura para almacenar sus muestras en sus viales de rosca y de sello rizado. Pueden ser apilados cuando estan llenos o vacíos. Autoclavables, resisten hasta 120°C. Cada caja contiene 5 racks.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)