Documentos clave
27073-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 22 mL, amber glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
23 mm × 85 mm × 18 mm
volumen
22 mL
Adaptador
thread for 20-400
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)