Documentos clave
27178
Supelco
Tapones de goma, PTFE/goma roja, paquete de 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
envase
pkg of 100 ea
D.E.
18 mm
diám. × grosor
18 mm × 0.050 in.
compatibilidad
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Descripción general
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Aplicación
Septa may be used in solid-phase microextraction (SPME) of essential Ocimum oils.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)