Documentos clave
27174-U
Supelco
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
tamaño
20-400
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
49 °C temp. limit
Adaptador
thread for 20-400
compatibilidad
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Descripción general
Los tapones de plástico Thermoset verdes con revestimientos de PTFE F-217 son conocidos por proporcionar la gama más amplia de compatibilidad química y por ser los tapones de plástico más tolerantes a la temperatura. El color verde identifica fácilmente el sistema de revestimiento de PTFE. Los revestimientos de PTFE con respaldo de espuma F-217 resisten el ataque de prácticamente todos los productos químicos a temperatura ambiente y proporcionan resistencia a los olores e impactos para un sellado hermético con una baja tasa de transmisión de humedad. El F-217 tiene un núcleo de espuma de baja densidad entre dos capas sólidas de LDPE (polietileno de baja densidad). Algunos usos de estos tapones con revestimiento F-217/PTFE incluyen muestras para laboratorio analítico, productos químicos de gran pureza, disolventes de ácidos fuertes, muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)