Documentos clave
27161
Supelco
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Sinónimos:
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
21 mm × 70 mm
volumen
15 mL
Adaptador
thread for 18-400
Descripción general
Vials (volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)