20009-U
Pre-Cleaned 2 Piece Large Puf Set
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Sinónimos:
Large PUF Cartridges
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyurethane (foam)
Nivel de calidad
Agency
EPA 600 (8-80-038)
descripción
Replacements for ORBO-2500
Línea del producto
ORBO™
Características
precleaned
envase
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 2500
técnicas
active air sampling: suitable
anchura × L
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
idoneidad
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Información legal
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?