21235-U
ORBO™ 2500 Precleaned Large PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Large PUF Cartridges
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyurethane (foam)
Nivel de calidad
Agency
EPA 600 (8-80-038)
descripción
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Línea del producto
ORBO™
Características
precleaned
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 2500
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6.5 cm × 125 mm
idoneidad
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Sampling Rate: 20-225 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Información legal
pieza de repuesto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?