20557
ORBO™ 1000 Precleaned Small PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Sinónimos:
Small PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Productos recomendados
Materiales
polyurethane (foam)
Agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
descripción
Small PUF
assembled
Línea del producto
ORBO™
Características
precleaned
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 1000
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
22 mm × 7.6 cm
Matriz
PUF polyurethane foam
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
For ORBO PUF cartridge, several US EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) adsorbent cartridge for monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmospheres. A low pressure drop across the cartridge facilitates high volume sampling. ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor). Small PUF cartridges are useful for the 1-5 L/min sampling range.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Felipe Faix Barby et al.
Scientific reports, 9(1), 1112-1112 (2019-02-06)
Notopteridae (Teleostei, Osteoglossiformes) represents an old fish lineage with ten currently recognized species distributed in African and Southeastern Asian rivers. Their karyotype structures and diploid numbers remained conserved over long evolutionary periods, since African and Asian lineages diverged approximately 120
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.