Key Documents
12021AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna quiral para HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L63
description
HPLC column
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
matrix active group
teicoplanin glycopeptide phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH range
3.8-6.8
separation technique
chiral
General description
CHIROBIOTIC® T y T2 tiene a la teicoplanina como selector quiral. Ofrecen selectividad única para una serie de clases de moléculas, en especial α, β, γ y aminoácidos cíclicos no derivatizados, aminoácidos N-derivatizados, ácidos hidroxi-carboxílicos, compuestos ácidos, entre ellos los ácidos carboxílicos y los fenoles, péptidos pequeños, analitos aromáticos neutros y las aminas alifáticas y aromáticas cíclicas. Las separaciones normalmente obtenidas en un éter de corona quiral o en fases estacionarias quirales (CSP) de intercambio de ligando también son posibles en los CHIROBIOTIC® T y T2, pero en fases móviles mucho más sencillas, como agua-alcohol. Además, se han resuelto todos los beta-bloqueantes conocidos (amino alcoholes) y las dihidrocumarinas. CHIROBIOTIC® T y T2 difieren en su química de enlace y el tamaño de poro de la partícula de soporte, brindándoles diferente selectividad y capacidad preparativa.
  • Fase ligada: Teicoplanina
  • Intervalo de pH de funcionamiento: 3,8 - 6,8
  • Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
  • Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
B Mistry et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 758(2), 153-161 (2001-08-07)
A sensitive and stereoselective high-performance liquid chromatographic assay for the determination of the enantiomers of metoprolol (R- and S-) and the diastereoisomers of alpha-hydroxymetoprolol (IIA, IIB) in plasma is reported. Chromatography involved direct separation of enantiomers using a Chirobiotic T
Berit P Jensen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 865(1-2), 48-54 (2008-03-07)
A stereoselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry assay was developed and validated for quantification of S- and R-metoprolol at concentrations of 0.5-50 microg/L in human plasma. Metoprolol was extracted from plasma by liquid-liquid extraction with ethyl acetate (82% recovery). Chromatographic separation