Documentos clave
12018AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
TM=["Astec"] TM=["CHIROBIOTIC"] T Chiral Chromatography Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna quiral para HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L63
descripción
HPLC column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
teicoplanin glycopeptide phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
3.8-6.8
técnica de separación
chiral
Descripción general
CHIROBIOTIC® T y T2 tiene a la teicoplanina como selector quiral. Ofrecen selectividad única para una serie de clases de moléculas, en especial α, β, γ y aminoácidos cíclicos no derivatizados, aminoácidos N-derivatizados, ácidos hidroxi-carboxílicos, compuestos ácidos, entre ellos los ácidos carboxílicos y los fenoles, péptidos pequeños, analitos aromáticos neutros y las aminas alifáticas y aromáticas cíclicas. Las separaciones normalmente obtenidas en un éter de corona quiral o en fases estacionarias quirales (CSP) de intercambio de ligando también son posibles en los CHIROBIOTIC® T y T2, pero en fases móviles mucho más sencillas, como agua-alcohol. Además, se han resuelto todos los beta-bloqueantes conocidos (amino alcoholes) y las dihidrocumarinas. CHIROBIOTIC® T y T2 difieren en su química de enlace y el tamaño de poro de la partícula de soporte, brindándoles diferente selectividad y capacidad preparativa.
  • Fase ligada: Teicoplanina
  • Intervalo de pH de funcionamiento: 3,8 - 6,8
  • Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
  • Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Aplicación
  • Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples.: This study utilizes the Astec CHIROBIOTIC T Chiral HPLC Column to develop an LC-MS/MS method for detecting and quantifying salbutamol enantiomers in urine samples. This application demonstrates the column′s utility in biomedical and clinical research, particularly in the analysis of chiral drugs in biological matrices (Chan et al., 2016).
  • High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This research focuses on the enantioseparation of various amino acids using the Astec CHIROBIOTIC T Chiral HPLC Column, highlighting its effectiveness in separating complex chiral molecules. The study underscores the column′s application in the enantioselective analysis of amino acids and related compounds in chemical and pharmaceutical research (Berkecz et al., 2009).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Abd el-Hady et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(5), 919-925 (2005-05-03)
A simple, sensitive and selective high performance liquid chromatographic method with UV detection for the chiral separation of racemic methotrexate (rac-Mtx) and enantiomeric purity of L-methotrexate in pharmaceutical formulations was developed and validated. The chiral separation was optimized studying both
Berit P Jensen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 865(1-2), 48-54 (2008-03-07)
A stereoselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry assay was developed and validated for quantification of S- and R-metoprolol at concentrations of 0.5-50 microg/L in human plasma. Metoprolol was extracted from plasma by liquid-liquid extraction with ethyl acetate (82% recovery). Chromatographic separation
Syntheses of racemic and non-racemic silicon- and germanium-containing a-amino acids of the formula type H2NCH(CH2ElR3)COOH (El=Si, Ge; R=organyl) and incorporation of d-H2NCH(CH2SiMe3)COOH and d-H2NCH(CH2GeMe3)COOH into biologically active decapeptides: a study on C/Si/Ge bioisosterism
Merget, Markus, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 628 (2), 183-194 (2001)
Yuan-Qing Xia et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 788(2), 317-329 (2003-04-23)
An automated online sample extraction method for rat plasma was developed and validated for the quantification of (R)- and (S)-propranolol following the intravenous administration of either the racemate or the individual enantiomers at 5 mg/kg. A dual-column extraction system coupled
P Forssén et al.
Journal of chromatography. A, 1212(1-2), 89-97 (2008-10-31)
The shapes of elution profiles are often significantly influenced by the presence of strongly adsorbed additives in the mobile phase. This aspect needs to be considered in quantitative optimization of preparative chromatography. The theoretical study carried out here is based
Artículos
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Chromatograms
application for HPLCapplication for SPE, application for LC-MS