ZMS1079
Anti-RSV type A Antibody, B Antibody, clone 133-1H ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Fusion Glycoprotein F0
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
133-1H, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 63.45 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunocytochemistry in RSV infected HEp-2 cells..
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RSV in HEp-2 cells infected with Human respiratory syncytial virus (RSV).
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial dilutions of this antibody detected RSV purified from VERO cells infected with Human respiratory syncytial virus.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RSV with a KD of 1.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Immunocytochemistry in RSV infected HEp-2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RSV in HEp-2 cells infected with Human respiratory syncytial virus (RSV).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)