Key Documents
MAB8599
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-VRS, proteína de fusión, todas las cepas tipo s A, B, clon 131-2A
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
RSV Fusion
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
131-2A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
General description
RSV es un paramixovirus lábil que produce una fusión característica de las células humanas en cultivo de tejidos, el efecto sincitial. Se han identificado dos subtipos, A y B. El subtipo B se caracteriza como las cepas asintomáticas del virus. Las enfermedades clínicas más graves involucran cepas del subtipo A.
Specificity
Reacciona con la proteína de fusión del VRS, específicamente el epítopo F1a de la proteína F del VRS {Sominina AA, et al. Vestn Ross Akad Med Nauk. 1995;(9):49-54} que se encuentra en todas las cepas A y B de VRS.
Immunogen
Epítopo: todas cepas de tipo A y B
Extracto de virus RSV A2
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-VRS, proteína de fusión, todo tipo de cepas A, B, clon 131-2A, detecta la concentración de virus respiratorio sincitial y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, FC, IF y WB.
Inmunofluorescencia indirecta.
ELISA
Inmunotransferencia: (utilizando preparaciones de proteína F purificada, el clon identificó una banda de ~70kDa, Tripp, RA et al 2003)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Target description
~70 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada proteína A en fosfato 0,02 M, NaCl 0,25M, NaN3 al 0,1 % pH 7,6
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Portaobjetos de control del RSV, número de referencia 5012-5
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Real-time detection of virus particles and viral protein expression with two-color nanoparticle probes
Agrawal, Amit, et al
Journal of virology, 79, 8625-8628 (2005)
R A Tripp et al.
Journal of virology, 73(9), 7099-7107 (1999-08-10)
BALB/c mice sensitized to vaccinia virus expressed G protein of respiratory syncytial virus (RSV) develop a Th2-type cytokine response and pulmonary eosinophilia when challenged with live RSV. In this study, BALB/c mice were immunized or challenged with an RSV mutant
Subgrouping of respiratory syncytial virus strains from Australia and Papua New Guinea by biological and antigenic characteristics
Hierholzer, J C, et al
Archives of Virology, 136, 133-147 (1994)
Ralph A Tripp et al.
Journal of virology, 77(11), 6580-6584 (2003-05-14)
Respiratory syncytial virus (RSV) infection in the neonate can alter respiratory rates, i.e., lead to episodes of apnea. We show that RSV G glycoprotein reduces respiratory rates associated with the induction of substance P (SP) and G glycoprotein-CX3CR1 interaction, an
Characteristics of monoclonal antibodies to RS virus in immunoenzyme and immunofluorescence techniques
Sominina, A A, et al
Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk / Rossiiskaia Akademiia Meditsinskikh Nauk, 49-54 (1995)