Key Documents
AB1128
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-virus sincitial respiratorio
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
RSV
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
Specificity
Reconoce el RSV, todos los antígenos. No reacciona con el virus para 1-3, gripe A y B, ni el adenovirus por IFA. No reactivo con células HEp-2 y células WI-38.
Immunogen
Aislado de RSV humano
Application
El anticuerpo antivirus sincitial respiratorio es un anticuerpo contra el virus sincitial respiratorio que se usa en ELISA, IF, IH(P).
Inmunofluorescencia indirecta: 1: 480.
Reactivo en cortes incluidas en parafina (véase Matsuse, et al 2000).
ELISA: 1:10 000
Inhibición de la fusión (1:256)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Inmunoglobulina purificada en PBS (0,01 M, pH 7,2) con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Respiratory syncytial virus (RSV) suppression of glucocorticoid receptor phosphorylation does not account for repression of transactivation.
Webster Marketon, JI; Corry, J
FEBS Open Bio null
Respiratory syncytial virus glycoproteins uptake occurs through clathrin-mediated endocytosis in a human epithelial cell line.
Abel Gutierrez-Ortega,Carla Sanchez-Hernandez,Beatriz Gomez-Garcia
Virology Journal null
Recombinant influenza virus carrying the respiratory syncytial virus (RSV) F85-93 CTL epitope reduces RSV replication in mice.
De Baets, S; Schepens, B; Sedeyn, K; Schotsaert, M; Roose, K; Bogaert, P; Fiers, W; Saelens, X
Journal of virology null
Recombinant simian varicella viruses expressing respiratory syncytial virus antigens are immunogenic.
Ward, TM; Traina-Dorge, V; Davis, KA; Gray, WL
The Journal of General Virology null
Pooja Munnilal Tiwari et al.
Nature communications, 9(1), 3999-3999 (2018-10-03)
The lung is a critical prophylaxis target for clinically important infectious agents, including human respiratory syncytial virus (RSV) and influenza. Here, we develop a modular, synthetic mRNA-based approach to express neutralizing antibodies directly in the lung via aerosol, to prevent