Documentos clave
8.18710
Sigma-Aldrich
Urea
for synthesis
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c