SAB4200515
Anti-Arc antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain
western blot: 1.5-3 μg/mL using U937 cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARC(23237)
mouse ... Arc(11838)
rat ... Arc(54323)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)