MABE167
Anti-SNAI1 Antibody, clone 10H4.1
clone 10H4.1, from mouse
Sinónimos:
Zinc finger protein SNAI1, Protein snail homolog 1, Protein sna
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10H4.1, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNAI1(6615)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected SNAIL1 in human kidney section and human tonsil section tissues.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SNAIL1 in 10 µg of rat kidney tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable