Key Documents
MWTS
Millipore
Minisistema de transferencia húmeda mPAGE®
for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes
Sinónimos:
transfer device, wet transfer system
About This Item
UNSPSC Code:
41105311
NACRES:
NA.32
AC/DC input
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 system
pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × W × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
buffer volume
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack
1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
General description
El sistema de transferencia húmeda mPAGE® Mini admite dos casetes portageles para la transferencia electroforética de proteínas de minigeles a membranas de transferencia de PVDF o nitrocelulosa utilizando el tampón de transferencia mPAGE® o un tampón de transferencia compatible.
Components
El sistema incluye los siguientes componentes:
  • Tapa del tanque del mPAGE® con cables electrodos (1)
  • Tanque de sustitución mPAGE® (1)
  • casete de transferencia mPAGE® (1)
  • Pinzas de casete de inmunotransferencia mPAGE® (2)
  • Esponja macroporosa mPAGE® (5)
  • Acumulador de frío mPAGE® (2)
Compatibility
Depósito de minigel mPAGE
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Ver todo