Merck
P7000
Sigma-Aldrich
Pepsina from porcine gastric mucosa
powder, ≥250 units/mg solid
Sinónimos:
Pepsina A, Pepsina from hog stomach
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
origen biológico
Porcine gastric mucosa
Nivel de calidad
Formulario
powder
actividad específica
≥250 units/mg solid
mol peso
35 kDa
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Aplicación
La enzima de Sigma se ha utilizado para simular la digestión gástrica in vitro de bacalao cocinado. Se ha utilizado para simular la digestión gástrica in vitro de masa de cacao y de fibra alimentaria complementada. También se ha utilizado para aumentar la fracción de colágeno soluble extraíble y para reducir la inmunogenicidad del colágeno resultante de la dermis bovina.
La pepsina es una peptidasa utilizada para digerir las proteínas y se utiliza normalmente en la preparación de los fragmentos Fab de los anticuerpos. La pepsina, procedente de la mucosa gástrica porcina, se ha utilizado para hidrolizar muestras cervicales secas en ratones. El producto P7000 se suministra en forma de polvo y se ha utilizado para tratar las células epiteliales de un carcinoma mamario felino.
Puede utilizarse hidrólisis con pepsina para producir los fragmentos F(ab′)2 de los anticuerpos. pepsina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Escisión preferente: residuos hidrófobos y aromáticos en las posiciones P1 y P1′. Rompe los enlaces Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe y Phe-Tyr en la cadena β de la insulina
La enzima no hidroliza los enlaces de valina, alanina o glicina. Para la digestión con pepsina pueden utilizarse como sustratos la Z-L-tirosil-L-fenilalanina, la Z-L-glutamil-L-tiroxina y la Z-L-metionil-L-tirosina. Diversos péptidos que contienen fenilalanina inhiben la pepsina.
La pepsina hidroliza enlaces peptídicos, no amida ni éster. La pepsina hidroliza los péptidos en enlaces peptídicos con un ácido aromático a cualquier lado del enlace. Los aminoácidos que contienen azufre aumentan la susceptibilidad a la hidrólisis cuando están cerca del enlace peptídico. La pepsina rompe preferentemente por el lado carboxilo de los restos de fenilalanina y la leucina, y en el lado carboxilo de los retos de ácido glutámico. Rompe los enlaces Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe y Phe-Tyr en la cadena β de la insulina
La pepsina es la principal enzima proteolítica producida en el estómago. Digiere las proteínas mediante la ruptura de los enlaces peptídicos interiores .
Definición de unidad
Una unidad producirá un ΔA280 de 0,001 por minuto a pH 2,0 y 37  C, medido como productos solubles en TCA utilizando la hemoglobina como sustrato. (Volumen final = 16 ml. Trayectoria de la luz = 1 cm.)
Nota de análisis
pH óptimo es 2-4. Activa en urea 4 M y HCl de guanidina 3 M. Estable a 60 ºC. La pepsina se desactiva de manera irreversible a pH 8,0 - 8,5.
Otras notas
Véase más información sobre la pepsina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibidor
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Investigation of selenium speciation in in vitro gastrointestinal extracts of cooked cod by high-performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry and electrospray mass spectrometry.
JohnaLewis, D.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 11(12), 1177-1182 (1177)
Robert J Kane et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 7, 41-49 (2012-02-22)
Freeze-dried collagen scaffolds reinforced with hydroxyapatite (HA) are of clinical interest for synthetic bone graft substitutes and tissue engineering scaffolds, but a systematic evaluation of the effects of the HA reinforcement weight fraction and morphology on the mechanical properties is
Harri Mäkivuokko et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(8), 1834-1843 (2007-08-11)
Effects of cocoa mass and supplemented dietary fiber (polydextrose) on microbial fermentation were studied by combining digestion simulations of stomach and small intestine with multi-staged colon simulations. During the four phases of digestion, concentrations of available soluble proteins and reducing
Enzymes of Molecular Biology
Sweeney, P.J., and Walker, J.M.
Methods in Molecular Biology, 290-291 (1993)
Dixon, M., et al.
Enzymes, 262-262 (1979)
Protocolos
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.