Merck
A1031
Sigma-Aldrich
αα-Amilasa from human saliva
greener alternative
Type XIII-A, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Sinónimos:
1,4-α-D-glucano-glucanohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
type
Type XIII-A
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
300-1,500 units/mg protein
composition
Protein, 5-15% biuret
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt accession no.
greener alternative category
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMY1A(276)
General description
Estamos comprometidos a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles , que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible . Este producto ha sido mejorado para mayor eficiencia energética y prevención de residuos cuando se utiliza en la investigación del etanol del almidón. Si desea más información consulte el artículo en biofiles.
La α-amilasa está compuesta por 496 aminoácidos en una sola cadena polipeptídica, que está encriptada en el cromosoma 1. Se produce en las glándulas salivares o en el páncreas. Las α-amilasas salivar y pancreática tienen secuencias primarias homólogas pero muestran patrones de hidrólisis diferentes.
Application
αLa α-amilasa se utiliza para hidrolizar los enlaces α de los polisacáridos α-unidos, como el almidón y el glucógeno. El producto A1031 procede de la saliva humana, es de tipo IIA, y se suministra como polvo liofilizado. αLa α-amilasa se ha utilizado en varios estudios vegetales, como estudios del metabolismo en Arabidopsis . αLa α-amilasa de la saliva humana se ha utilizado para estudiar el desarrollo de nutracéuticos, que pueden ayudar al tratamiento de la diabetes y la obesidad .
Biochem/physiol Actions
αLa α-amilasa hidroliza los enlaces α-(1,4) glucano en los polisacáridos de tres o más unidades de D-glucosa unidas por enlaces α-(1,4). Sus sustratos naturales, como el almidón y el glucógeno, se descomponen en glucosa y maltosa.
Unit Definition
Una unidad liberará 1,0 mg de maltosa del almidón en 3 minutos a pH 6,9 y a 20 °C.
Physical form
Polvo liofilizado que contiene (NH4)2SO4, citrato de sodio y cloruro de sodio.
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lana Zupancic Cepic et al.
Oral diseases, 26(5), 1072-1080 (2020-03-04)
This study aimed to characterize surface properties such as roughness (Ra) and surface-free energy (SFE) of glazed and polished yttria-stabilized zirconia and to evaluate in vitro adherence of fungus Candida albicans and salivary bacteria, Staphylococcus epidermidis, mixed with C. albicans
G D Brayer et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 4(9), 1730-1742 (1995-09-01)
The structure of human pancreatic alpha-amylase has been determined to 1.8 A resolution using X-ray diffraction techniques. This enzyme is found to be composed of three structural domains. The largest is Domain A (residues 1-99, 169-404), which forms a central
Priscila Brigide et al.
Food & function, 10(8), 4802-4810 (2019-07-19)
The present work evaluated the effect of different processes in relation to mineral content and its bioavailability, as well as the effect of phytate and oxalate contents in biofortified beans. The following treatments were evaluated: raw beans (RB), cooked and
Digestive enzyme inhibitors from grains as potential components of nutraceuticals.
D Piasecka-Kwiatkowska, et al.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 58, 217-220 (2012)
Aleix Lluansí et al.
Frontiers in microbiology, 12, 716307-716307 (2021-10-29)
Inflammatory bowel disease (IBD), including its two main categories (Crohn's disease and ulcerative colitis), has been linked both to gut microbiota and to diet. Bread is a daily food that has a potential capacity as a prebiotic. Our aim was
Protocolos
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.