Merck
P2980
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
Pertussis toxin from Bordetella pertussis
from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution, protein endotoxin
Sinónimos:
Factor sensibilizador a histamina, IAP, PTX, Pertussigen, Proteína activadora de los islotes
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Toxina pertussis from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution
description
aseptically packaged
Quality Level
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
General description
La toxina de la tosferina (Pertussis) (PTX) es una proteína aislada de la bacteria Bordatella (Bordatella) coccobaccillus. La toxina se excreta en un estado inactivo. Cuando el oligómero B de la bacteria Bordatella coccobacillus entra en contacto con la membrana celular, se activa una subunidad S1 de su protómero A. Esta activación puede estar mediada por glutatión o ATP.
Application
Forma inactiva de la toxina liberada de B. pertussis.
La toxina de la tosferina de Bordetella pertussis se ha utilizado: para mejorar la inmunización con miosina cardiaca de ratas para inducir miocarditis[1]; para romper la barrera hematoencefálica en el modelo cuprizona y cuprizona/MOG-EAE;[2] como inhibidor de la señalización Gαi.[3]
La toxina es liberada por B. pertussis en una forma inactiva. Cuando el oligómero B de la toxina pertussis se une a la membrana celular, se activa la subunidad S1 de su protómero A, quizás a través de la acción del glutatión y el ATP. El equipo de Kaslow ha proporcionado un protocolo para la activación in vitro de la toxina pertussis.
Biochem/physiol Actions
La toxina pertussis cataliza la ADP-ribosilación de las subunidades α de las proteínas heterotrímeras Gi, Go y Gt reguladoras de los nucleótidos de guanina.
La toxina pertussis cataliza la ADP-ribosilación de las subunidades α de las proteínas heterotrímeras Gi, Go y Gt reguladoras de los nucleótidos de guanina. Esto impide que los heterotrímeros de la proteína G interaccionen con los receptores, bloqueando así su acoplamiento y activación. Dado que las subunidades Gα permanecen en su estado inactivo, unidas a GDP, no son capaces de inactivar la adenilil ciclasa ni de abrir los canales de K+.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de los nucleótidos cíclicos. Pulse aquí para descubrir más productos de nucleótidos cíclicos destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Disolución asépticamente cargada en glicerol al 50 %, que contiene TRIS 50 mM, glicina 10 mM, NaCl 0,5 M, pH 7,5
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Antonietta Franco et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 121, 60-68 (2018-07-04)
G-protein receptor kinases (GRKs) regulate adult hearts by modulating inotropic, chronotropic and hypertrophic signaling of 7-transmembrane spanning neurohormone receptors. GRK-mediated desensitization and downregulation of β-adrenergic receptors has been implicated in adult heart failure; GRKs are therefore a promising therapeutic target.
Jonathan Hoggatt et al.
Cell, 172(1-2), 191-204 (2017-12-12)
Hematopoietic stem cell transplantation is a potential curative therapy for malignant and nonmalignant diseases. Improving the efficiency of stem cell collection and the quality of the cells acquired can broaden the donor pool and improve patient outcomes. We developed a
Kevin C Kemp et al.
Acta neuropathologica, 135(6), 907-921 (2018-03-16)
Bone marrow-derived cells are known to infiltrate the adult brain and fuse with cerebellar Purkinje cells. Histological observations that such heterotypic cell fusion events are substantially more frequent following cerebellar injury suggest they could have a role in the protection
Su Jin Hwang et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 90(1), 9-19 (2009-10-14)
FTY720, a sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator, suppresses immune responses by inhibiting T-cell migration into target tissues; however, it does not alter T-cell functions. In this study, we investigated the biological effects of FTY720 on NKT cells. Unlike T cells
Jason M Conley et al.
The Journal of biological chemistry, 297(1), 100881-100881 (2021-06-19)
GPR17 is a G-protein-coupled receptor (GPCR) implicated in the regulation of glucose metabolism and energy homeostasis. Such evidence is primarily drawn from mouse knockout studies and suggests GPR17 as a potential novel therapeutic target for the treatment of metabolic diseases.
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Questions
  1. We purchased the 50 uG size of the P2980 Pertussis Toxin. I am unable to find what the volume of solution in the container is to calculate uG/mL concentration.
    1 answer
    1. The concentration can be confirmed on the Certificate of Analysis that's specific to the lot you received, found here:https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/p2980#product-documentation
      As of April 2024, the current specification is 0.2mg/mL
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cambridge, MA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    good reagent for inhibiting g protein coupled receptors
    Used this reagent to inhibit GPCR signaling (chemokine receptor) in in vitro immunological assays. Worked great!