Merck
F5506
Sigma-Aldrich
Adyuvante de Freund incompleto
liquid
Sinónimos:
FICA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
form
liquid
Quality Level
color
faintly yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
El adyuvante de Freund (incompleto) carece de las Mycobacteria que se encuentran en el adyuvante completo de Freund, por lo que minimiza los efectos secundarios. El adyuvante de Freund incompleto se utiliza para inyecciones de refuerzo. Se utilizó para emulsionar antígenos que se inyectan a los animales para producir anticuerpos monoclonales del antisuero.
Los adyuvantes de Freund pueden utilizarse para producir emulsiones agua-en-aceite de los inmunógenos.′ Los antígenos en emulsiones agua-en-aceite estimulan respuestas de anticuerpo importantes y de larga duración que pueden atribuirse a la baja liberación del antígeno.
Other Notes
Cada ml contiene 0,85 ml de aceite de parafina y 0,15 ml de mannide monooleato.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Elisabeth J M Huijbers et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(11), 4535-4544 (2010-07-17)
Monoclonal antibody-based therapies have made an important contribution to current treatment strategies for cancer and autoimmune disease. However, the cost for these new drugs puts a significant strain on the health-care economy, resulting in limited availability for patients. Therapeutic vaccination
Stephan Culemann et al.
Nature, 572(7771), 670-675 (2019-08-09)
Macrophages are considered to contribute to chronic inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis1. However, both the exact origin and the role of macrophages in inflammatory joint disease remain unclear. Here we use fate-mapping approaches in conjunction with three-dimensional light-sheet fluorescence
Alan Gillett et al.
PloS one, 4(11), e7773-e7773 (2009-11-17)
Multiple Sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease causing demyelination and nerve loss in the central nervous system. Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) is an animal model of MS that is widely used to investigate complex pathogenic mechanisms. Transcriptional control through
Katrine Hygum et al.
PloS one, 6(5), e20638-e20638 (2011-06-10)
In humans, the cobalamin (Cbl) -binding protein transcobalamin (TC) transports Cbl from the intestine and into all the cells of the body, whereas the glycoprotein haptocorrin (HC), which is present in both blood and exocrine secretions, is able to bind
J Ziebuhr et al.
Journal of virology, 69(7), 4331-4338 (1995-07-01)
The RNA polymerase gene of human coronavirus (HCV) 229E encodes a large polyprotein that contains domains with motifs characteristic of both papain-like cysteine proteinases and proteinases with homology to the 3C proteinase of picornaviruses. In this study, we have, first
Artículos
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Contenido relacionado
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.