Documentos clave
D0564
Sigma-Aldrich
Diphtheria Toxin
from Corynebacterium diphtheriae, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, protein synthesis inhibitor
Sinónimos:
DTx
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
Toxina de la difteria from Corynebacterium diphtheriae, lyophilized powder, Product is in unnicked form
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La toxina de la difteria puede utilizarse como el elemento toxina en la construcción de inmunotoxinas para citotoxicidad celular específica. Se ha utilizado el dominio de translocación de las toxinas bacterianas con un mecanismo de escape natural del endosoma en el desarrollo de vectores no víricos eficaces para aplicación en genoterapia.
Aplicación
La toxina diftérica de Corynebacterium diphtheriae se ha utilizado:
  • para la merma de la microglía con objeto de estudiar el trastorno por estrés postraumático en ratones
  • inyectada intraperitonealmente en ratones transgénicos para seleccionar los híbridos después de la fusión de células madre y progenitoras hematopoyéticas trasplantadas (HSPC) durante la ablación
  • para estudiar su efecto sobre los progenitores comprometidos con el linaje de eosinófilos en una cepa de ratones con deficiencia de eosinófilos
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La toxina diftérica es una toxina bacteriana producida a partir de Corynebacterium diphtheriae. Contiene tres dominios que tienen acciones intracelulares. Los dominios intervienen en la intoxicación de la célula, la unión a la superficie celular y la internalización en endosomas, translocándose al citosol a través de la membrana del endosoma e inhibiendo la síntesis de proteínas celulares. La toxina diftérica es útil en la construcción de herramientas y tratamientos biotecnológicos. Inhibe la síntesis de proteínas al catalizar la adenosina difosfato (ADP)-ribosilación de la proteína diana en eucariotas.
Forma física
Polvo liofilizado que contiene Tris y EDTA.
Reconstitución
Cada vial, una vez reconstituido a 0,5 ml con agua destilada estéril, contiene ~1 mg de toxina de la difteria en Tris 0,01 M y Na2EDTA 0,001 M, pH 7,5.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Biology and molecular epidemiology of diphtheria toxin and the tox gene
The Journal of Infectious Diseases, 181 (2000)
Diphtheria toxin
The Comprehensive Sourcebook of Bacterial Protein Toxins (2015)
Benjamin J Vakoc et al.
Nature medicine, 15(10), 1219-1223 (2009-09-15)
Intravital multiphoton microscopy has provided powerful mechanistic insights into health and disease and has become a common instrument in the modern biological laboratory. The requisite high numerical aperture and exogenous contrast agents that enable multiphoton microscopy, however, limit the ability
Allah Nawaz et al.
Nature communications, 8(1), 286-286 (2017-08-19)
Adipose tissue resident macrophages have important roles in the maintenance of tissue homeostasis and regulate insulin sensitivity for example by secreting pro-inflammatory or anti-inflammatory cytokines. Here, we show that M2-like macrophages in adipose tissue regulate systemic glucose homeostasis by inhibiting
Vicky A Tobin et al.
Nature, 464(7287), 413-417 (2010-02-26)
Many peptides, when released as chemical messengers within the brain, have powerful influences on complex behaviours. Most strikingly, vasopressin and oxytocin, once thought of as circulating hormones whose actions were confined to peripheral organs, are now known to be released