C1112
CP-55940
>98% (HPLC), powder
Sinónimos:
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL
H2O: slightly soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
Clave InChI
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
Información sobre el gen
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.