Key Documents
H3667
Sigma-Aldrich
Suero humano
Heat Inactivated, from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sinónimos:
plasma humano, suero humano, sueros humanos
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
biological source
human male plasma (Type AB)
Quality Level
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
El suero se requiere principalmente como suplemento para los medios de cultivo celular. Contiene macromoléculas, proteínas transportadoras, factores de fijación y de propagación, nutrientes de bajo peso molecular y hormonas y factores de crecimiento.
Application
El suero humano se ha utilizado como suplemento en los medios de cultivo para monocitos. Se ha utilizado como control en la electroinmunotransferencia para estudiar la expresión de flightless I en suero.
Packaging
El embalaje puede variar para diferentes lotes debido a la escasez de las botellas utilizadas para embalar este producto. La presencia o falta de envoltura retráctil alrededor de la tapa de la botella no afecta a la integridad/esterilidad del producto.
Analysis Note
Analizada la presencia de endotoxinas
Other Notes
No es inusual que nuestros productos séricos humanos estén turbios. Este producto procede de la combinación de sueros y la turbidez indica la presencia de lípidos en el suero. No se dispone de productos séricos humanos transparentes, carentes de lípidos.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Cytoskeletal protein Flightless I inhibits apoptosis, enhances tumor cell invasion and promotes cutaneous squamous cell carcinoma progression.
Kopecki Z et al.
Oncotarget, 6, 36426-36426 (2015)
A human and animal model-based approach to investigating the anti-inflammatory profile and potential of the 5-HT2B receptor antagonist AM1030.
Palmqvist N et al.
Journal of Inflammation (London, England), 13, 20-20 (2016)
Christina Megli et al.
The Journal of experimental medicine, 218(1) (2020-09-26)
The human placenta is a dynamic organ that modulates physiological adaptations to pregnancy. To define the immunological signature of the human placenta, we performed unbiased profiling of secreted immune factors from human chorionic villi isolated from placentas at mid and
Anubha Seth et al.
Cellular signalling, 68, 109538-109538 (2020-01-14)
Mammalian adenylate cyclases (ACs) are pseudoheterodimers with dissimilar hexahelical membrane-anchors, isoform-specifically conserved for more than half a billion years. We exchanged both membrane anchors of the AC isoform 2 by the quorum-sensing receptor from Vibrio harveyi, CqsS, which has a
Max C Richter et al.
The EMBO journal, 37(11) (2018-04-18)
Increasing evidence suggests that synaptic functions of the amyloid precursor protein (APP), which is key to Alzheimer pathogenesis, may be carried out by its secreted ectodomain (APPs). The specific roles of APPsα and APPsβ fragments, generated by non-amyloidogenic or amyloidogenic
Artículos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocolos
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.