Key Documents
H4522
Sigma-Aldrich
Suero humano
from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sinónimos:
plasma humano, suero humano, sueros humanos
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
biological source
human male plasma (Type AB)
Quality Level
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤30 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
El suero AB humano se utiliza en aplicaciones de ingeniería genética, trasplantes y terapia celular para la expansión de células madre mesenquimatosas (MSC) del tejido adiposo o las células del estroma mesenquimatoso de la médula ósea humana; para la generación y el trasplante de injertos normalizados de células madre del epitelio del limbo esclerocorneal; para la expansión ex vivo de células NK a partir de sangre periférica en medio de expansión de células madre hematopoyéticas; y para actualización de la tecnología de cultivo de islote humano pretrasplante.
El suero humano se ha utilizado como componente de la disolución salina tamponada con fosfato con detergente Tween® (PBST) en el enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) de doble captura, como muestra biológica simulada para evaluar el rendimiento del ELISA en papel con muestras biológicas complejas, como diluyente para crear una dilución en serie de la muestra basal para la generación de la curva de calibración para NISTmAb enriquecido en suero, así como para la muestra de paciente de mieloma múltiple (MM) MM2232
Biochem/physiol Actions
El suero AB humano se obtiene normalmente permitiendo la coagulación natural de sangre completa, lo que se conoce como suero «fuera del coágulo» (OTC). Se prefiere el suero humano obtenido de sangre completa coagulada, ya que en general contiene concentraciones mayores, y una gama más diversa, de factores de crecimiento para un crecimiento celular óptimo. El suero humano procedente de donantes de sangre de tipo AB carece de anticuerpos específicos para los antígenos de las sangres de tipo A y B. Esto lo convierte en un suero donante universal que es adecuado para varios tipos de cultivos celulares, entre ellas las líneas de células madre humanas.
Packaging
El embalaje puede variar para diferentes lotes debido a la escasez de las botellas utilizadas para embalar este producto. La presencia o falta de envoltura retráctil alrededor de la tapa de la botella no afecta a la integridad/esterilidad del producto.
Warning
Se analizó cada donante para la hepatitis B y C y se observó que no eran reactivos , y tampoco lo eran para los anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) mediante ELISA. No obstante, los productos de origen humano deben considerarse potencialmente infecciosos y manejarse en consecuencia.
Analysis Note
Analizada la presencia de endotoxinas
Other Notes
No es inusual que nuestros productos séricos humanos estén turbios. Este producto procede de la combinación de sueros y la turbidez indica que hay lípidos en el suero. No se dispone de productos séricos humanos transparentes, carentes de lípidos.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Michelle Baker et al.
Scientific reports, 7(1), 8329-8329 (2017-08-23)
In worldwide conditions of increasingly antibiotic-resistant hospital infections, it is important to research alternative therapies. Bdellovibrio bacteriovorus bacteria naturally prey on Gram-negative pathogens, including antibiotic-resistant strains and so B. bacteriovorus have been proposed as "living antibiotics" to combat antimicrobially-resistant pathogens.
Jason P Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(33), 16541-16550 (2019-07-28)
Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) make up the majority of lymphoma diagnoses and represent a very diverse set of malignancies. We sought to identify kinases uniquely up-regulated in different NHL subtypes. Using multiplexed inhibitor bead-mass spectrometry (MIB/MS), we found Tyro3 was uniquely
Ernest Y Lee et al.
Nature communications, 10(1), 1012-1012 (2019-03-06)
Amphiphilicity in ɑ-helical antimicrobial peptides (AMPs) is recognized as a signature of potential membrane activity. Some AMPs are also strongly immunomodulatory: LL37-DNA complexes potently amplify Toll-like receptor 9 (TLR9) activation in immune cells and exacerbate autoimmune diseases. The rules governing
Alina Fedoseienko et al.
PloS one, 11(10), e0165385-e0165385 (2016-10-28)
Copper metabolism MURR1 domain 1 (COMMD1) protein is a multifunctional protein, and its expression has been correlated with patients' survival in different types of cancer. In vitro studies revealed that COMMD1 plays a role in sensitizing cancer cell lines to
Lawrence Fong et al.
Cancer discovery, 10(1), 40-53 (2019-11-17)
Adenosine mediates immunosuppression within the tumor microenvironment through triggering adenosine 2A receptors (A2AR) on immune cells. To determine whether this pathway could be targeted as an immunotherapy, we performed a phase I clinical trial with a small-molecule A2AR antagonist. We
Artículos
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Ver todo