12667-M
Human Serum Albumin
30% Aqueous Solution
Sinónimos:
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution,
origen biológico
human
descripción
Merck USA index - 14, 8468
Ensayo
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3