GE17-0500-01
DEAE-Sephacel
Cytiva 17-0500-01, pack of 500 mL
About This Item
Productos recomendados
descripción
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable In 0.1 M NaCl at 121°C for 30 min
envase
pack of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0500-01
tam. prom. pieza
100 μm
tamaño de partícula
40-160 μm
cleaning in place
2-12
Intervalo de trabajo
2-12
capacidad
10 mg binding capacity(10 mg Thyroglobulin (MW 669 000)/ml drained medium, 160 mg HSA (MW 68 000)/ml drained medium)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- DEAE Sephacel is supplied preswollen in 20% ethanol.
- Prepare a slurry by decanting the 20% ethanol solution andreplace it with starting buffer in a ratio of 75% settled resin to25% buffer.
- The starting buffer must not contain agents whichsignificantly increase the viscosity.
- The column can beequilibrated with viscous buffers at reduced flow rates afterpacking is completed.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)