GE17-0180-01
DEAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0180-01, pack of 100 g
About This Item
Productos recomendados
ligand
diethylaminoethyl
descripción
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
envase
pack of 100 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0180-01
condiciones de almacenamiento
dry media
Matriz
cross-linked dextran
tamaño de partícula
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Intervalo de trabajo
2-12
capacidad
binding capacity
idoneidad
none detected for bioprocess medium
Descripción general
Aplicación
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Características y beneficios
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
- Well-proven and widely used especially in approved plasma fractionation processes.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenido relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.