Documentos clave
EP5825732006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom
Características
capacity 5 x 50 mL conical tubes
skirt
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825732006 (Global)
Parámetros
3,027 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
120 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)