Documentos clave
EP5820742003
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Materiales
round
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820742003 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
750 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)