EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Productos recomendados
Características
capacity 10 x 50 mL conical tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920709003 (Global)
Parámetros
3,076 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with plate/tube bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)