Documentos clave
EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiales
round bottom
Características
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825748000 (Global)
Parámetros
3,214 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
117 mm
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)