A5420
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti Goat Igg, Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
goat
técnicas
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:80,000-1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Goat IgGs against target proteins are often used as primary antibodies in various research applications. Thus, secondary anti-goat IgGs conjugated to a detectable substrate are useful tools for the analysis of target proteins. Rabbit anti-goat IgG (whole molecule)-peroxidase antibody binds to all goat Igs.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody has been used in
- western blotting
- immunohistochemical and immunofluorescent analysis[2]
- visualization of cross-reactivity
- protein analysis
- indirect ELISA for detection of specific IgG against C. pseudotuberculosis
- immunoprecipitation (IP)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)